主要文件
807958
Sigma-Aldrich
nanowires, diam. × L ~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm, ~5 mg/mL in ethanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cu
分子量:
63.55
分類程式碼代碼:
12141711
NACRES:
NA.23
形狀
nanowires
品質等級
濃度
~5 mg/mL in ethanol
直徑×長度
~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Copper nanowires find applications in flexible electronics, transparent electrodes, photocatalysis, solar cells and as shape memory material [1, 2, 3].
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
57.2 °F
閃點(°C)
14 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)