主要文件
GF13047139
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 5m length, 0.15mm conductor diameter, 0.015mm insulation thickness, polyimide insulation
别名:
CU065822
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
描述
polyimide insulation
形狀
wire (insulated)
製造商/商標名
Goodfellow 130-471-39
長度
5 m
導線直徑
0.15 mm
隔熱厚度
0.015 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律資訊
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)