Merck
BR4760161
BRAND® Titrette®数字式瓶口滴定管
capacity 50 mL, without interface RS 232
别名:
Titrette®, 滴定管, 瓶口滴定管
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121808
NACRES:
NB.43
特點
without interface RS 232
製造商/商標名
BRAND 4760161
體積測量範圍
50 mL
容量
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Titrette®是第一支达到A级玻璃滴定管精准度要求的瓶口滴定器。以易于滴定,紧凑的设计,出色的精度,可更换的计量单元以及可选的PC接口而著称。您可以在实验室、生产或户外环境中使用Titrette®进行快速、可靠地滴定,即使实验空间和电源连接受限,Titrette仍可有效出色的进行滴定。
應用
滴定
特點和優勢
概述:
  • 简单:直接从试剂瓶中进行误差达到A级精度的滴定。
  • 轻松:紧凑且耐用。
  • 高效:快速补液,精准排液。
  • 开/关机,暂停和清除键独立设计,可轻松删除已显示页面并进行功能选择
  • 防滑手轮和平稳运行的精密齿轮设计,可快速进行滴定,使滴定操作可靠、简单。
使用限制:
  • 仪器和试剂的使用温度介于+15 °C至+40 °C(59 °F至104 °F)之间
  • 蒸汽压最大500 mbar
  • 粘度最大500 mm2 /s
  • 高度:最高海拔3,000 m
  • 相对湿度:20 % - 90%
成分
装箱清单:
  • Titrette瓶口滴定器
  • DE-M标记
  • 性能证书
  • 伸缩式吸液管(170 - 330 mm)
  • 回流管
  • 2节电池(AAA/UM4/LR03)
  • 3个PP瓶口转接环(GL 45/32, GL 45/S 40 und GL 32/NS 29/32)
  • 2个彩色观察窗
如选择PC接口,额外包括:
  • 连接线(9针Sub-D接口)
  • CD(驱动软件)
  • 通讯协议
  • 应用实例
  • 操作手册
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Titrette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
实验方案
This article explains cleaning procedures of the BRAND® Titrette® Bottletop Burette.
This article decribes how to use the BRAND® Titrette® Digital Bottletop Burette for quick and reliable titration.
This article describes easy calibration techniques for mechanical and electronic liquid handling instruments from BRAND®.
This article describes easy calibration techniques for mechanical and electronic liquid handling instruments from BRAND®.