Key Documents
GF12107887
Iron/nickel
rod, Fe 55%/Ni 45%, 16 mm diameter, length 200 mm, temper unannealed
别名:
FE187930
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171604
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 121-078-87
長度
200 mm
直徑
16 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)