主要文件
GF93309161
Iron/nickel
powder, Fe58%/Ni42%, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, condition atomized
别名:
FE136011
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171604
NACRES:
NA.23
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 933-091-61
重量
200 g
零件最大尺寸
45 (micron)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Respiratory Tract,Skin
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
GF93309161-1EA4061821153005