Key Documents
GF03789355
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 50mm disks, 0.15mm thickness, annealed
别名:
NI140300
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
annealed
foil (disks)
製造商/商標名
Goodfellow 037-893-55
尺寸 × 厚度
50 mm × 0.15 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律資訊
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)