Key Documents
GF03328972
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
5m wire, 0.5mm diameter, annealed
别名:
NI095150
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 033-289-72
長度 × 直徑
5 m × 0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)