GF02895532
别名:
NB546010
1 of 10
GF36619263
Niobium nitride
Sigma-Aldrich
215791
氯化铌(V)
383163
氧化铌(IV)
GF76023165
525839
铌酸铵草酸盐 水合物
203920
氧化铌(V)
208515
336602
19-0970
Manganese(II) nitrate hexahydrate
339202
乙醇铌(V)
99%
powder
Goodfellow 028-955-32
200 g
150 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
氧化物和陶瓷_能源材料_材料科学-默克生命科学
能源材料_电池材料_高纯度金属_材料科学-默克生命科学
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 4
510696