Key Documents
525839
Sigma-Aldrich
铌酸铵草酸盐 水合物
99.99% trace metals basis
别名:
Niobium ammonium oxalate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4NNbO9 · xH2O
分子量:
302.98 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder
雜質
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
122 °C (dec.) (lit.)
一般說明
草酸铌铵水合物是双功能反应试剂,可充当铌前体和致孔剂。广泛用作起始原料合成基于氧化铌的多孔纳米复合材料,用于光催化和陶瓷领域
應用
  • 作为电催化剂载体的纳米结构碳氮化铌和钛:该研究考察了可在各种电化学反应中用作电极载体的纳米结构碳氮化铌和钛的合成和应用。该研究重点介绍了这些材料在改善电催化剂的性能和耐用性方面的潜力,适用于燃料电池和其它能量储存设备应用(McLeod et al., 2024)。
  • 改善锂离子电池中富锂正极材料循环稳定性和电压衰减的Nb(2)O(5) 涂层:该论文探索了采用Nb(2)O(5)涂层改善锂离子电池中富锂正极材料循环稳定性并减少电压衰减的用途。该研究发现表明铌基涂层显著改善电池材料的性能和寿命,说明它们可用于先进电池技术 (Liu et al., 2023)。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Nb2O5/SiO2 mesoporous monoliths synthetized by sol-gel process using ammonium niobate oxalate hydrate as porogenic agent
Luiz Fernando de Sousa Lima, et al.
Journal of Sol-Gel Science and Technology, 93, 168-174 (2020)
Phase transition behaviour and physicochemical properties of KNbO3 ceramics
P. Vlazan, et al.
Ceramics International, 43, 5963-5967 (2017)