主要文件
GF02153315
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), fiber, tex number 1.3, L 1000 m, filament diameter 0.01mm
别名:
AM325705
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
fibers
製造商/商標名
Goodfellow 021-533-15
長度
1000 m
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)