Merck
E3013
Sigma-Aldrich
N-乙基-N-(3-磺丙基)-3-甲氧基苯胺 钠盐
≥98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C12H18NO4SNa
CAS号:
分子量:
295.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na].CCN(CCCS(O)(=O)=O)c1cccc(OC)c1
InChI
1S/C12H19NO4S.Na/c1-3-13(8-5-9-18(14,15)16)11-6-4-7-12(10-11)17-2;/h4,6-7,10H,3,5,8-9H2,1-2H3,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
MWFOPMKUGZLPQA-UHFFFAOYSA-M
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)