Merck
E18859
Sigma-Aldrich
氰基甲酸乙酯
99%
别名:
2-乙氧基-2-氧基乙腈, 乙氧基羰基氰化物, 氰基甲酸乙酯, 氰甲酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NCCO2C2H5
CAS号:
分子量:
99.09
Beilstein:
635955
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.381 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
密度
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)C#N
InChI
1S/C4H5NO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2H2,1H3
InChI 密鑰
MSMGXWFHBSCQFB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
氰基甲酸乙酯可用作氰化以下物质的氰化物来源:
  • 在钛催化剂存在下的活化烯烃。
  • 在无金属和无溶剂条件下由4-二甲基氨基吡啶(DMAP)催化羰基化合物生成相应的氰醇碳酸盐。
  • N-杂环卡宾(NHC)催化醛和2,2,2-三氟苯乙酮生成相应的氰醇碳酸乙酯。
氰基甲酸乙酯是一种常见的氰化剂。可用于氰化物向羰基化合物的亲核加成、叔胺的氧化氰化以及由炔烃合成β-氰基取代的丙烯酸酯。
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
75.2 °F - closed cup
閃點(°C)
24 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
N-heterocyclic carbene catalyzed cyanation reaction of carbonyl compounds with ethyl cyanoformate and acetyl cyanide
Zhang J, et al.
Tetrahedron Letters, 52(52), 7153-7156 (2011)
Asymmetric cyanation of activated olefins with ethyl cyanoformate catalyzed by a modular titanium catalyst.
Wang J, et al.
Organic Letters, 12(6), 1280-1283 (2010)
Nickel/Lewis acid-catalyzed cyanoesterification and cyanocarbamoylation of alkynes.
Hirata Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(29), 10070-10077 (2010)
DMAP-catalyzed cyanation of aldehydes and ketones with ethyl cyanoformate.
Aoki S, et al.
Tetrahedron Letters, 51(27), 3547-3549 (2010)
Enantioselective cyanoethoxycarbonylation of isatins promoted by a Lewis base?Br?nsted acid cooperative catalyst.
Ogura Y, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 52(32), 8299-8303 (2013)