Merck
E13830
Sigma-Aldrich
4-溴巴豆酸乙酯
75%, technical grade
别名:
反式-4-溴-2-丁烯酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrCH2CH=CHCO2C2H5
CAS号:
分子量:
193.04
Beilstein:
1721388
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
品質等級
化驗
75%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.493 (lit.)
bp
94-95 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.402 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)\C=C\CBr
InChI
1S/C6H9BrO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h3-4H,2,5H2,1H3/b4-3+
InChI 密鑰
FHGRPBSDPBRTLS-ONEGZZNKSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
206.6 °F - closed cup
閃點(°C)
97 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)