主要文件
DWK63A53P
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
L 5.75 in., Borosilicate glass/PTFE, Cotton-plugged
别名:
63A53P
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.04
材料
Borosilicate glass/PTFE
特點
Cotton-plugged
包裝
pkg of 1000 ea
製造商/商標名
Kimble® 63A53P
長度
5.75 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
These Pasteur-type pipets are intended for one-time use in the transfer of small volumes.
應用
Bacteriology, immunology, hematology, and serology
特點和優勢
Removes risk of cross-contamination of high value specimens and laboratory reagents.
法律資訊
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)