主要文件
DWK241704407
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (500 mL), single neck, round bottom frit, neck joint: ST/NS 24/29
别名:
241704407
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
glass flask
round bottom frit
接合處
joint: ST/NS neck24/29
特點
lid
包裝
case of 10 ea
製造商/商標名
DURAN® 241704407
培養瓶容量
(500 mL)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)