主要文件
DWK217411702
Duran® Round Bottom Flask
wide neck, WITH BEADED RIM
别名:
217411702
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
round bottom
wide neck
包裝
pkg of 10 ea
製造商/商標名
DURAN® 217411702
容量
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
Uniform wall thickness distribution makes these flasks ideal for heating applications. Heating Size 2000, 3000, 5000 ml non-DIN EN ISO size., Boro 3.3
特點和優勢
The geometry permits very uniform heating. Fired-on, The wide neck enables easy filling and cleaning;
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)