Merck
D211508
Sigma-Aldrich
2,2-二苯基丙烷
≥96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C(C6H5)2
CAS号:
分子量:
196.29
Beilstein:
2041894
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.57 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
密度
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H16/c1-15(2,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,1-2H3
InChI 密鑰
MILSYCKGLDDVLM-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
D211508-25G4061838055026
D211508-5G4061838055033