Merck
D206539
Sigma-Aldrich
碳酸二苯酯
ReagentPlus®, 99%
别名:
碳酸二苯酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5O)2CO
CAS号:
分子量:
214.22
Beilstein:
1074863
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
產品線
ReagentPlus®
化驗
99%
形狀
crystals
bp
301-302 °C (lit.)
mp
79-82 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI 密鑰
ROORDVPLFPIABK-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
334.4 °F - closed cup
閃點(°C)
168 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号GTIN
D206539-1KG4061838353818
D206539-100G4061838353801
D206539-5G