蒸汽密度
3.1 (vs air)
蒸汽壓力
18 mmHg ( 21.1 °C)
化驗
≥99.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
環保替代產品特色
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.02% water
折射率
n20/D 1.368 (lit.)
n20/D 1.369
bp
90 °C (lit.)
mp
2-4 °C (lit.)
密度
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
environmental
pharmaceutical
格式
neat
環保替代類別
, Aligned
SMILES 字串
O=C(OC)OC
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
InChI 密鑰
IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
我们致力于为您带来更加绿色的替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。本产品用作环保化学品。点击此处以获取更多信息。
碳酸二甲酯是一种具有多种化学反应性的独特分子。它是一种对环境无害的构件,也是硫酸二甲酯或甲基卤化物的安全替代品。
碳酸二甲酯是一种具有多种化学反应性的独特分子。它是一种对环境无害的构件,也是硫酸二甲酯或甲基卤化物的安全替代品。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
60.8 °F - closed cup
閃點(°C)
16 °C - closed cup
其他客户在看
A novel method of direct synthesis of dimethyl carbonate from methanol and carbon dioxide catalyzed by zirconia.
Catalysis Letters, 58(4), 225-229 (1999)
Catalysis in the production and reactions of dimethyl carbonate, an environmentally benign building block.
Applied Catalysis A: General, 155(2), 133-166 (1997)