Merck
D204250
Sigma-Aldrich
联苯乙醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)2CHCHO
CAS号:
分子量:
196.24
Beilstein:
1424292
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
liquid
化驗:
97%
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.589 (lit.)
bp
315 °C (lit.)
密度
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=CC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-11,14H
InChI 密鑰
HLLGFGBLKOIZOM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)