Merck
D15405
Sigma-Aldrich
4,5-二氨基-2,6-二巯基嘧啶
technical grade, 90%
别名:
5,6-二氨基-2,4(1H,3H)-嘧啶二硫酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6N4S2
CAS号:
分子量:
174.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
品質等級
化驗
90%
形狀
powder
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Nc1nc(S)nc(S)c1N
InChI
1S/C4H6N4S2/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9/h5H2,(H4,6,7,8,9,10)
InChI 密鑰
IQGYCVKWCYGVBK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)