Merck
D146609
Sigma-Aldrich
3,5-二甲基苯甲醚
≥99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C6H3OCH3
CAS号:
分子量:
136.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.512 (lit.)
bp
193 °C (lit.)
密度
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-7-4-8(2)6-9(5-7)10-3/h4-6H,1-3H3
InChI 密鑰
JCHJBEZBHANKGA-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
150.8 °F - closed cup
閃點(°C)
66 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)