化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.503 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
密度
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C9H12O/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)10-3/h4-6H,1-3H3
InChI 密鑰
GFNZJAUVJCGWLW-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
152.6 °F - closed cup
閃點(°C)
67 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter