Key Documents
CLS640060
Pyrex® Squibb separatory funnel, ST stopper, Rotaflo® stopcock
别名:
Corning® 6302
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
塞頭尺寸
2
栓塞尺寸
27
製造商/商標名
Corning 6400-60
長度
241 mm
本體直徑
55 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Poly stopper also included. Stem O.D. is 10 mm.
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)