Key Documents
CLS2130100
Pyrex® 精密孔 A 级滴定管
capacity 100 mL
别名:
Corning® 2130
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121808
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
特點
subdivision 0.20 mL
製造商/商標名
Corning 2130-100
tol. measuring range
0.10 mL
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带 2mm 孔活栓塞和防尘罩。精密孔管可以确保任意两点间的准确度。磨砂 C 型玻璃活栓塞可以提供精确控制。
其他說明
A 级滴定管 — 公差符合针对容量器具的 ASTM E 694、针对容量器具校正的 ASTM E 542 以及针对滴定管的 ASTM E 287。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.