主要文件
CLS15001L
Corning® narrow mouth reagent bottle with Pyrex® ST stopper
capacity 1000 mL, stopper joint: 29
别名:
glass bottle
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
接合處
joint: stopper29
特點
cap
製造商/商標名
Corning 1500-1L
容量
1000 mL
直徑× 高度
107 mm × 200.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
These Pyrex narrow mouth reagent storage bottles have sturdy ground necks with standard taper stoppers.
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)