主要文件
CLS1220500
Pyrex® aspirator bottle with outlet for tubing
capacity 500 mL
别名:
glass bottle
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
材料
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
特點
autoclavable
cap: no
製造商/商標名
Corning 1220-500
容量
500 mL
直徑× 高度
88 mm × 164 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
CLS1220500-12EA4061833880920