solid
SMILES 字串
[H]Cl.O=S(C1=CC=CC2=C1C=CN=C2)(N3CCCNCC3)=O
InChI
1S/C14H17N3O2S.ClH/c18-20(19,17-9-2-6-15-8-10-17)14-4-1-3-12-11-16-7-5-13(12)14;/h1,3-5,7,11,15H,2,6,8-10H2;1H
InChI 密鑰
LFVPBERIVUNMGV-UHFFFAOYSA-N
一般說明
盐酸法舒地尔是一种细胞内钙通道阻滞剂。它也是一种有效的血管扩张剂、抗高血压剂和蛋白激酶抑制剂。
其他說明
请注意,Sigma-Aldrich 将此产品作为一系列独特化学品的一部分提供给早期研发人员。Sigma-Aldrich 不收集该产品的分析数据。确认产品标识和/或纯度的责任由买方承担。所有销售均为最终销售。
无论SIGMA-ALDRICH 的‘S标准销售条款和条件以及 SIGMA-ALDRICH 和买方之间的协议中是否有相反规定,SIGMA-ALDRICH 按“原样”销售此产品并且并对此产品不作任何陈述或担保,包括:(A)适销性担保;(B)特定用途适用性担保;或(C)未侵犯第三方知识产权担保;无论法律、交易过程、执行过程、交易惯例是否有此类陈述或担保都是如此。
无论SIGMA-ALDRICH 的‘S标准销售条款和条件以及 SIGMA-ALDRICH 和买方之间的协议中是否有相反规定,SIGMA-ALDRICH 按“原样”销售此产品并且并对此产品不作任何陈述或担保,包括:(A)适销性担保;(B)特定用途适用性担保;或(C)未侵犯第三方知识产权担保;无论法律、交易过程、执行过程、交易惯例是否有此类陈述或担保都是如此。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 109, 1867-1875 (2018-12-16)
Hypertension crisis is a severe disease and needs emergency treatment in clinic. It is an important task to discover novel drugs which could lower the blood pressure steadily and quickly. However, animal models for screening anti-hypertensive crisis agents are unsatisfactory.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 34(10), 1894-1909 (2019-05-21)
Fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP) is a rare genetic disease characterized by the formation of extraskeletal bone, or heterotopic ossification (HO), in soft connective tissues such as skeletal muscle. All familial and sporadic cases with a classic clinical presentation of FOP