Merck
CBR01206
Sigma-Aldrich
1-[1-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanamine hydrochloride
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H11ClFN3
分子量:
227.67
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
Cl.NCc1cnn(c1)-c2cccc(F)c2
InChI
1S/C10H10FN3.ClH/c11-9-2-1-3-10(4-9)14-7-8(5-12)6-13-14;/h1-4,6-7H,5,12H2;1H
InChI 密鑰
XFKCONJKPIJIOV-UHFFFAOYSA-N