Merck
C54201
Sigma-Aldrich
1-(氯甲基)萘
90%
别名:
1-萘甲基氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C10H7CH2Cl
CAS号:
分子量:
176.64
Beilstein:
636885
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
90%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.635 (lit.)
bp
167-169 °C/25 mmHg (lit.)
mp
32 °C (lit.)
密度
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H9Cl/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2
InChI 密鑰
XMWGTKZEDLCVIG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
残留物为 2-(氯甲基)萘
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
269.6 °F - closed cup
閃點(°C)
132 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)