Merck
C49909
Sigma-Aldrich
2-氯-6-甲氧基-3-硝基吡啶
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5ClN2O3
CAS号:
分子量:
188.57
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
powder
mp
78-80 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(c(Cl)n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O3/c1-12-5-3-2-4(9(10)11)6(7)8-5/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
DVRGUTNVDGIKTP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)