化驗
98%
形狀
liquid
包含
0.2% calcium carbonate as stabilizer
折射率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
72-74 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC1CCCC1=O
InChI
1S/C5H7ClO/c6-4-2-1-3-5(4)7/h4H,1-3H2
InChI 密鑰
AXDZFGRFZOQVBV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
170.6 °F - closed cup
閃點(°C)
77 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter