化驗
≥90% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.512
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
BrC1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H9BrO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5H,1-4H2
InChI 密鑰
KDXYEWRAWRZXFT-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3