Merck
C30000
Sigma-Aldrich
4-氯丁腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl(CH2)3CN
CAS号:
分子量:
103.55
Beilstein:
1633582
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
195-197 °C (lit.)
密度
1.095 g/mL at 20 °C
SMILES 字串
ClCCCC#N
InChI
1S/C4H6ClN/c5-3-1-2-4-6/h1-3H2
InChI 密鑰
ZFCFBWSVQWGOJJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
185.0 °F
閃點(°C)
85 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)