主要文件
BR707533
BRAND®分液器筒,带阀座,适用于Titrette®
for 10 mL
别名:
Accessories, Bottle-top Burette, Burettes, Titrette®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 707533
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Structural change from serial-number 01K (January 2012).The assembly of the titrating tube to the valve block has been changed. When ordering spare parts, the serial number must be accounted for.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Titrette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)