主要文件
BR704275
BRAND®瓶架,适用于Dispensette®/Titrette®
别名:
Dispensette®, 分液器, 瓶口分液器, 配件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
polypropylene
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 704275
底座尺寸
220 mm × 160 mm
桿尺寸
325 mm
一般說明
全塑料材料 – 适用于腐蚀性环境(例如罩中有酸气的环境)。
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Titrette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)