主要文件
BR4600101
BRAND®Dispensette® S 模拟可调瓶口分液器
volume range 0.1-1 mL, with recirculation valve
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
特點
incremental 0.02 mL
DE-M marking
with recirculation valve
製造商/商標名
BRAND 4600101
容積範圍
0.1-1 mL
接頭
(GL 24-25)
(GL 28/S 28)
GL 32
GL 38
S 40
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Dispensette S适用于广泛的应用,特别是对于许多酸、盐溶液和有机溶剂。
特點和優勢
  • 液体填充和分配极其容易
  • 通过优化的流动通道进行简单灌注
  • 具有内部扇形轨道,可快速安全地调节容量
其他說明
模拟可调 - 具有新型内部扇形轨道的快速安全体积设置。可使用随附的工具进行简单的校准调整。
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.