主要文件
BR137935
BRAND®磁性搅棒,PTFE,双头
double-ended, L 54 mm, diam. 8 mm
别名:
PTFE, 磁性搅棒
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122401
NACRES:
NB.72
材料
PTFE
double-ended
製造商/商標名
BRAND 137935
長度
54 mm
直徑
8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Excellent centering, small contact surface and high turbulence even at low speeds.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)