Merck
Z284130
Spinring® magnetic stirring bar
size 2 in. × 5/16 in.
别名:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103806
NACRES:
NB.72
材料
PTFE-coated
octagonal PTFE-coated
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art F37140-0020
長度
50.8 mm
直徑
8 (57.2mm ring O.D) mm
尺寸
2 in. × 5/16 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Bars with a removable stabilizing ring to keep bar centered.
法律資訊
Spinring is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z284130-1EA4061826277454