主要文件
BR130254
BRAND®琥珀窄口瓶,LDPE,带螺口盖
capacity 500 mL
别名:
塑料, 瓶子
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
bottle
low-density polyethylene cap
接合處
Joints threaded neck (GL25)
特點
with cap
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 130254
容量
500 mL
直徑× 高度
75 mm × 180 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For storage of light-sensitive substances. With screw cap
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)