Merck
所有图片(5)
主要文件
BAF371190083
Spinbar® 磁力搅拌棒
white, L × diam. 0.315 in. (8 mm) × 0.118 in. (3 mm)
别名:
Spinbar® magnetic stirring fleas
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.51
材料
PTFE-coated
white
特點
ALNICO V coated magnet
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art F37119-0083
長度 × 直徑
0.315 in. (8 mm) × 0.118 in. (3 mm)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • Spinbar® 磁力搅拌棒设计用于试管、小瓶和梯度标记。
  • 非常适合在环境测试和生命科学应用中混合小体积样品。
  • 铝镍钴磁铁采用耐用且惰性的 FDA 级 PTFE(聚四氟乙烯)涂层封装。
  • 广泛的耐化学性,适用于各种应用。
  • 可高压灭菌。
非常小巧、高效的搅拌棒。适用于小瓶、微型试管、离心管混合等。
  • PTFE® 聚四氟乙烯涂层
  • 铝镍钴 V 涂层磁体
Designed for small volume mixing in vessels such as vials, tubes and gradient makers.
法律資訊
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)