Merck
Z283843
Spinbar® 磁力搅拌棒
white, diam. 3 mm, L 6.35 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103806
NACRES:
NB.72
材料
PTFE-coated
cylindrical PTFE-coated
特點
ALNICO V coated magnet
包裝
pack of 3 ea
製造商/商標名
Bel-Art F37119-0635
Bel-Art
長度
6.35 mm
直徑
3 mm
顏色
white
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Spinbar® 磁力搅拌棒设计用于试管、小瓶和梯度标记。
  • 非常适合在环境测试和生命科学应用中混合小体积样品。
  • 铝镍钴磁铁采用耐用且惰性的 FDA 级 PTFE(聚四氟乙烯)涂层封装。
  • 广泛的耐化学性,适用于各种应用。
  • 可高压灭菌。
法律資訊
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Teflon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company