Merck
B83789
Sigma-Aldrich
1-溴-2,3-二甲苯
99%
别名:
3-溴邻二甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C6H3Br
CAS号:
分子量:
185.06
Beilstein:
2077312
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.560 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
密度
1.365 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cccc(Br)c1C
InChI
1S/C8H9Br/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
WLPXNBYWDDYJTN-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
176.0 °F - closed cup
閃點(°C)
80 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)