化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.575 (lit.)
bp
216-217 °C/742 mmHg (lit.)
mp
16-20 °C (lit.)
密度
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccccc1CBr
InChI
1S/C8H9Br/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
InChI 密鑰
WGVYCXYGPNNUQA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
179.6 °F - closed cup
閃點(°C)
82 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
B83401-100G | |
B83401-25G | 4061833442708 |