Merck
D44804
Sigma-Aldrich
α,α′-二溴-对二甲苯
97%
别名:
1,4-二(溴甲基)苯, 二溴对二甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4(CH2Br)2
CAS号:
分子量:
263.96
Beilstein:
1100019
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
crystals
bp
245 °C (lit.)
mp
143-145 °C (lit.)
SMILES 字串
BrCc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6H2
InChI 密鑰
RBZMSGOBSOCYHR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
α,α′-二溴--二甲苯可用作合成以下物质的结构单元:      
  • 酞嗪衍生物,据报道是磷酸二酯酶4的有效抑制剂。    
  • N-苯代聚胺,通过苯胺和 α, α′-二溴--二甲苯缩聚反应制备。     
  • 多孔聚合物网络(PPN),用FeCl3 作为氧化剂与三苯胺通过Friedel-Crafts烷基化反应制得。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges