Merck
B79706
Sigma-Aldrich
4′-溴苯丙酮
≥95.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H4COC2H5
CAS号:
分子量:
213.07
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95.0%
形狀
solid
bp
138-140 °C/14 mmHg (lit.)
mp
45-47 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H9BrO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI 密鑰
UOMOSYFPKGQIKI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)