Merck
B67406
Sigma-Aldrich
5-溴-2-呋喃甲酸
99%
别名:
5-溴-2-糠酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3BrO3
CAS号:
分子量:
190.98
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
powder
mp
188-190 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(Br)o1
InChI
1S/C5H3BrO3/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
InChI 密鑰
YVTQHZDUDUCGRD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)