Merck
B59179
Sigma-Aldrich
2-溴苯甲酰氯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H4COCl
CAS号:
分子量:
219.46
Beilstein:
508506
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.597 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
密度
1.679 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H4BrClO/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H
InChI 密鑰
NZCKTGCKFJDGFD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>233.6 °F
閃點(°C)
> 112 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)