Merck
B58806
Sigma-Aldrich
2-溴三氟甲苯
99%
别名:
2-溴-α,α,α-三氟甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H4CF3
CAS号:
分子量:
225.01
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
167-168 °C (lit.)
密度
1.652 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
InChI 密鑰
RWXUNIMBRXGNEP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
125.6 °F - closed cup
閃點(°C)
52 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)