Merck
B10587
Sigma-Aldrich
1-苯并环庚酮
99%
别名:
6,7,8,9-四氢-5-苯并环庚烯酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H12O
CAS号:
分子量:
160.21
Beilstein:
636823
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.564 (lit.)
bp
270 °C (lit.)
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1CCCCc2ccccc12
InChI
1S/C11H12O/c12-11-8-4-2-6-9-5-1-3-7-10(9)11/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2
InChI 密鑰
KWHUHTFXMNQHAA-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)